Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N'-Disalicylalethylenediamine Cobalt(II), Salcomine, N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II), N,N'-Ethylenebis(salicylideneiminato)cobalt(II)
S0318-100G
S0318-25G
S0318-500G
TCIAS0318-100GEA
194
EUR
TCIAS0318-100G
TCIAS0318-25G
TCIAS0318-500G
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)]
Formula:
C₁₆H₁₆CoN₂O₂ MW: 327,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00000009 Núm. CAS: 14167-18-1 EINECS: 238-012-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % |