Glycidyl stearate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Stearic Acid Glycidyl Ester
S0366-5G S0366-25G
TCIAS0366-5GEA 104 EUR
TCIAS0366-5G TCIAS0366-25G
Glycidyl stearate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Glycidyl stearate
Formula: C₂₁H₄₀O₃
MW: 340,55 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Número MDL: MFCD00059110
Núm. CAS: 7460-84-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a4a2c44a1dd040fc85a5de5b70d0a32539cf6dd&vid=7a4a2c44a1dd040fc85a5de5b70d0a32539cf6dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C