Succinaldehyde bis(dimethyl acetal) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
S0371-25G
S0371-5G
TCIAS0371-25GEA
161
EUR
TCIAS0371-25G
TCIAS0371-5G
Succinaldehyde bis(dimethyl acetal) ≥98.0% (por GC)
Succinaldehyde bis(dimethyl acetal)
Formula:
C₈H₁₈O₄ Pto. Ebullición: 89°C |
Número MDL:
MFCD00127971 Núm. CAS: 6922-39-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |