1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
S0391-25G
S0391-250G
TCIAS0391-25GEA
21
EUR
TCIAS0391-25G
TCIAS0391-250G
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Formula:
C₈H₁₁NO₃S MW: 201.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00064468 Núm. CAS: 15471-17-7 EINECS: 239-491-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |