Monomethyl sebacate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0395-25G S0395-5G
TCIAS0395-25GEA 239 EUR
TCIAS0395-25G TCIAS0395-5G
Monomethyl sebacate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Monomethyl sebacate
Formula: C₁₁H₂₀O₄
Número MDL: MFCD00004439
Núm. CAS: 818-88-2
EINECS: 212-458-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C