MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) cross-linking reagent
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
MBS
S0398-1G
S0398-100MG
TCIAS0398-1GEA
192
EUR
TCIAS0398-1G
TCIAS0398-100MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) cross-linking reagent
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Formula:
C₁₅H₁₀N₂O₆ MW: 314.25 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005514 Núm. CAS: 58626-38-3 EINECS: 261-368-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 183.0 deg-C |