SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥94.0% (por GC) cross-linking reagent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate, S-Acetylthioglycolic Acid N-Succinimidyl Ester, SATA, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(acetylthio)acetate
S0431-1G S0431-5G
TCIAS0431-1GEA 230 EUR
TCIAS0431-1G TCIAS0431-5G
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥94.0% (por GC) cross-linking reagent
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Formula: C₈H₉NO₅S
MW: 231,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036891
Núm. CAS: 76931-93-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 95.0 to 101.0 deg-C