Monomethyl suberate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 8-Methoxy-8-oxooctanoic acid, Suberic Acid Monomethyl Ester, Methyl Hydrogen Suberate, Octanedioic Acid Monomethyl Ester
S0440-25G S0440-5G
TCIAS0440-25GEA 143 EUR
TCIAS0440-25G TCIAS0440-5G
Monomethyl suberate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Monomethyl suberate
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00004427
Núm. CAS: 3946-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dcdecf936468160d3e397da96fdc4994b9ee7bb&vid=1dcdecf936468160d3e397da96fdc4994b9ee7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %