L-Selenomethionine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
S0442-1G S0442-5G
TCIAS0442-1GEA 156 EUR
TCIAS0442-1G TCIAS0442-5G
L-Selenomethionine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L-Selenomethionine
Formula: C₅H₁₁NO₂Se
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037210
Núm. CAS: 3211-76-5
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,08441
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=0.5, 2mol/L HCl)