Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Sebacic Acid Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) Ester, Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) decanedioate, Decanedioic Acid Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) Ester
S0448-25G S0448-250G S0448-5G
TCIAS0448-25GEA 26 EUR
TCIAS0448-25G TCIAS0448-250G TCIAS0448-5G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate ≥98.0% (por GC)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate
Formula: C₂₈H₅₂N₂O₄
MW: 480.73 g/mol
Número MDL: MFCD00134709
Núm. CAS: 52829-07-9
EINECS: 258-207-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency