Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,5-Dihydro-3-methoxycarbonylthiophene 1,1-Dioxide, 3-sulpholene-3-carboxylic acid Methyl Ester, Methyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate 1,1-dioxide, 3-Methoxycarbonyl-3-sulpholene
S0476-1G
S0476-5G
TCIAS0476-1GEA
65
EUR
TCIAS0476-1G
TCIAS0476-5G
Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Methyl-3-sulpholene-3-carboxylate
Formula:
C₆H₈O₄S MW: 176,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00042754 Núm. CAS: 67488-50-0 EINECS: 266-700-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |