4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
S0477-1G
S0477-5G
TCIAS0477-1GEA
79
EUR
TCIAS0477-1G
TCIAS0477-5G
4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
4-Sulphothiacalix[4]arene sodium salt
Formula:
C₂₄H₁₆O₁₆S₈ Pto. de fusión: 390°C |
Número MDL:
MFCD06797166 Núm. CAS: 211561-04-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |