2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol) ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
S0478-5G
S0478-1G
TCIAS0478-5GEA
201
EUR
TCIAS0478-5G
TCIAS0478-1G
2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol) ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-sulphonylbis(4-tert-octylphenol)
Formula:
C₂₈H₄₂O₄S |
Número MDL:
MFCD00026328 Núm. CAS: 15452-89-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |