Methyl succinamate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
S0479-25G
S0479-5G
TCIAS0479-25GEA
98
EUR
TCIAS0479-25G
TCIAS0479-5G
Methyl succinamate ≥98.0% (por GC)
Methyl succinamate
Formula:
C₅H₉NO₃ Pto. Ebullición: 118°C |
Número MDL:
MFCD08276419 Núm. CAS: 53171-39-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |