Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
S0484-25G S0484-5G
TCIAS0484-25GEA 183 EUR
TCIAS0484-25G TCIAS0484-5G
Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-4-(2-bromoethyl)benzenesulphonate
Formula: C₈H₉BrO₃S
MW: 287,10 g/mol
Número MDL: MFCD06797167
Núm. CAS: 65036-65-9
EINECS: 265-318-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %