Sodio metilato ∼5 mol/L in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Metanolato de sodio
S0486-500ML S0486-100ML
TCIAS0486-500MLEA 22 EUR
TCIAS0486-500ML TCIAS0486-100ML
Sodio metilato ∼5 mol/L in methanol
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Pto. de inflamación: 33°C
Número MDL: MFCD00012179
Núm. CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d508bdad718ac240481b50aaad732607e749e1&vid=3cbcd068a9dd2a2c769ec316579d773581e602da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 27.0 to 29.7 w/w%