N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
6-Biotinamidohexanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Biotinyl-6-aminohexanoic Acid Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate, N-[5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotinamide, Biotin-LC-NHS, Biotin-C5-NHS Ester
S0490-20MG
S0490-100MG
TCIAS0490-20MGEA
39
EUR
TCIAS0490-20MG
TCIAS0490-100MG
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate ≥97.0% (by HPLC)
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
Formula:
C₂₀H₃₀N₄O₆S MW: 454.54 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00065502 Núm. CAS: 72040-63-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.60 to 12.80 % |