Sertraline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1S,4S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-4-(methylamino)naphthalene Hydrochloride
S0507-1G S0507-5G
TCIAS0507-1GEA 18 EUR
TCIAS0507-1G TCIAS0507-5G
Sertraline hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sertraline hydrochloride
Formula: C₁₇H₁₇Cl₂N
MW: 342,69 g/mol
Pto. de fusión: 245°C
Número MDL: MFCD00895772
Núm. CAS: 79559-97-0
Índice Merck: 14,08467
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +41.0 deg (C=2,MeOH)