Simvastatin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate
S0509-1G
S0509-100MG
TCIAS0509-1GEA
163
EUR
TCIAS0509-1G
TCIAS0509-100MG
Simvastatin ≥97.0% (by HPLC)
Simvastatin
Formula:
C25H38O5 MW: 418,57 g/mol |
Número MDL:
MFCD00072007 Núm. CAS: 79902-63-9 EINECS: 404-520-2 Índice Merck: 14,08539 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 132.0 to 137.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +285 to +300 deg (C=1, CH3CN) |