(S)-(-)-Óxido de estireno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-Styrene oxide
S0517-25G S0517-5G
TCIAS0517-25GEA 160 EUR
TCIAS0517-25G TCIAS0517-5G
(S)-(-)-Óxido de estireno ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-Óxido de estireno
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00064310
Núm. CAS: 20780-54-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %