2,3-Dimercapto-1-propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
S0524-25G S0524-5G
TCIAS0524-25GEA 269 EUR
TCIAS0524-25G TCIAS0524-5G
2,3-Dimercapto-1-propanesulphonic acid sodium salt monohydrate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Dimercapto-1-propanesulphonic acids odium salt monohydrate
Formula: C₃H₉NaO₄S₃·H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149543
Núm. CAS: 207233-91-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)