Salbutamol sulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
S0531-25G S0531-5G S0531-1G
TCIAS0531-25GEA 264 EUR
TCIAS0531-25G TCIAS0531-5G TCIAS0531-1G
Salbutamol sulphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Salbutamol sulphate
Formula: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Pto. de fusión: 180°C
Número MDL: MFCD00055200
Núm. CAS: 51022-70-9
EINECS: 256-916-8
Índice Merck: 14,00216
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa3e7f0dc1db6555cd2e899bc45d5a7008fe93c3&vid=fa3e7f0dc1db6555cd2e899bc45d5a7008fe93c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %