Sulphacetamide sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Acetyl-4-aminobenzenesulphonamide sodium salt, N-Acetylsulphanilamide sodium salt
S0578-25G S0578-250G
TCIAS0578-25GEA 25 EUR
TCIAS0578-25G TCIAS0578-250G
Sulphacetamide sodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulphacetamide sodium salt
Formula: C₈H₁₀N₂O₃S
Número MDL: MFCD00007885
Núm. CAS: 127-56-0
EINECS: 204-848-4
Índice Merck: 14,08899
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %