Sulphamethazine sodium salt ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
S0583-25G S0583-500G
TCIAS0583-25GEA 16 EUR
TCIAS0583-25G TCIAS0583-500G
Sulphamethazine sodium salt ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Sulphamethazine sodium salt
Formula: C₁₂H₁₃N₄NaO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068333
Núm. CAS: 1981-58-4
EINECS: 217-840-0
Índice Merck: 14,08915
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %