Sulphamethazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0586-25G S0586-250G
TCIAS0586-25GEA 29 EUR
TCIAS0586-25G TCIAS0586-250G
Sulphamethazine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulphamethazine
Formula: C₁₂H₁₄N₄O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006066
Núm. CAS: 57-68-1
EINECS: 200-346-4
Índice Merck: 14,08905
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C