1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
S0803-25G S0803-5G
TCIAS0803-25GEA 189 EUR
TCIAS0803-25G TCIAS0803-5G
1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (por GC)
1,1'-Sulphonyldiimidazole
Formula: C₆H₆N₄O₂S
Número MDL: MFCD00015893
Núm. CAS: 7189-69-7
EINECS: 230-554-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C