N-Succinimidyl Methacrylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Methacryloyloxysuccinimide, Methacrylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0812-25G S0812-5G
TCIAS0812-25GEA 386 EUR
TCIAS0812-25G TCIAS0812-5G
N-Succinimidyl Methacrylate ≥98.0% (por GC)
N-Succinimidyl Methacrylate
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15072193
Núm. CAS: 38862-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C