N-Succinimidyl Acrylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Acryloxysuccinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acrylate, N-Acryloyloxysuccinimide, Acrylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0814-25G S0814-5G
TCIAS0814-25GEA 474 EUR
TCIAS0814-25G TCIAS0814-5G
N-Succinimidyl Acrylate ≥98.0% (por GC)
N-Succinimidyl Acrylate
Formula: C₇H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078261
Núm. CAS: 38862-24-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 72.0 deg-C