SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(pyridin-2-yldisulphanyl)propanoate, 3-(2-Pyridyldithio)propionic Acid N-Succinimidyl Ester, SPDP, 3-(2-Pyridyldithio)-Propionic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester
S0819-1G
S0819-5G
S0819-250MG
TCIAS0819-1GEA
599
EUR
TCIAS0819-1G
TCIAS0819-5G
TCIAS0819-250MG
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate) ≥98.0% (by HPLC)
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₄S₂ MW: 312.36 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00009636 Núm. CAS: 68181-17-9 EINECS: 269-034-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |