N-Succinimidyl Ferrocenecarboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ferrocenecarboxylic Acid N-Succinimidyl Ester
S0820-1G S0820-200MG
TCIAS0820-1GEA 227 EUR
TCIAS0820-1G TCIAS0820-200MG
N-Succinimidyl Ferrocenecarboxylate ≥98.0% (by HPLC)
N-Succinimidyl Ferrocenecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₃FeNO₄
MW: 327,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03427488
Núm. CAS: 115223-09-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %