9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Proveedor: TCI
Atención
S0831-1G S0831-5G
TCIAS0831-1GEA 58 EUR
TCIAS0831-1G TCIAS0831-5G
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Formula: C₂₅H₁₇BO₂
Número MDL: MFCD13248568
Núm. CAS: 236389-21-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %