Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonic acid Sodium Salt
S0836-1G S0836-5G
TCIAS0836-1GEA 115 EUR
TCIAS0836-1G TCIAS0836-5G
Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Sodium-2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulphonate
Formula: C₆H₂F₄O₄S
MW: 268,11 g/mol
Núm. CAS: 221908-17-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %