Sodium-2-iodobenzenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
S0848-1G S0848-5G
TCIAS0848-1GEA 73 EUR
TCIAS0848-1G TCIAS0848-5G
Sodium-2-iodobenzenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
Sodium-2-iodobenzenesulphonate
Formula: C₆H₅IO₃S
Número MDL: MFCD12031329
Núm. CAS: 62973-69-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 % (after deducting NaCl)