Sialyl lewis-X-lactose ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Neu5Ac alpha(2-3)Gal beta(1-4)[Fuc alpha(1-3)]GlcNAc beta(1-3)Gal beta(1-4)Glc
S0849-1MG S0849-5MG
TCIAS0849-1MGEA 265 EUR
TCIAS0849-1MG TCIAS0849-5MG
Sialyl lewis-X-lactose ≥97.0% (by HPLC)
Sialyl lewis-X-lactose
Formula: C₄₃H₇₂N₂O₃₃
MW: 1145,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 127923-85-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%