4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
S0863-1G
S0863-200MG
TCIAS0863-1GEA
279
EUR
TCIAS0863-1G
TCIAS0863-200MG
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone
Formula:
C₁₈H₁₃NO₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00058572 Núm. CAS: 91990-88-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 207.0 to 211.0 deg-C |