N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
S0866-1G S0866-200MG
TCIAS0866-1GEA 442 EUR
TCIAS0866-1G TCIAS0866-200MG
N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₉NO₇
MW: 303,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037568
Núm. CAS: 134471-24-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %