N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
S0867-1G
S0867-100MG
TCIAS0867-1GEA
282
EUR
TCIAS0867-1G
TCIAS0867-100MG
N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-Succinimidyl 7-Methoxycoumarin-3-carboxylate
Formula:
C₁₅H₁₁NO₇ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00467593 Núm. CAS: 150321-92-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |