Sulbactam ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
S0868-25G S0868-5G
TCIAS0868-25GEA 175 EUR
TCIAS0868-25G TCIAS0868-5G
Sulbactam ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulbactam
Formula: C₈H₁₁NO₅S
Pto. de fusión: 156°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00867005
Núm. CAS: 68373-14-8
EINECS: 269-878-2
Índice Merck: 14,08889
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +233.0 to +241.0 deg (C=1, H2O)