Suplatast tosylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: IPD 1151T, 2-[4-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenylcarbamoyl]ethyldimethylsulphonium p-Toluenesulphonate, Suplatast-tosylate, [3-[[4-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenyl]amino]-3-oxopropyl]dimethylsulphonium 4-methylbenzenesulphonate, Suplatast tosilate, (3-((4-(3-Ethoxy-2-hydroxypropoxy)phenyl)amino)-3-oxopropyl)dimethylsulphonium 4-methylbenzenesulphonate
S0875-1G S0875-100MG
TCIAS0875-1GEA 226 EUR
TCIAS0875-1G TCIAS0875-100MG
Suplatast tosylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Suplatast tosylate
Formula: C₂₃H₃₃NO₇S₂
MW: 499,64 g/mol
Pto. de fusión: 87°C
Número MDL: MFCD00867604
Núm. CAS: 94055-76-2
Índice Merck: 14,09003
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %