Sodium ibandronate ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ibandronate Sodium, (1-Hydroxy-3-(methyl(pentyl)amino)propane-1,1-diyl)diphosphonic acid monosodium salt, Ibandronic Acid Sodium Salt
S0877-1G
S0877-5G
TCIAS0877-1GEA
49
EUR
TCIAS0877-1G
TCIAS0877-5G
Sodium ibandronate ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Sodium ibandronate
Formula:
C₉H₂₃NO₇P₂ MW: 341.21 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07197214 Núm. CAS: 138844-81-2 Índice Merck: 14,04873 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |
Drying loss | max. 10.0 % |