N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
S0878-5G S0878-25G
TCIAS0878-5GEA 42 EUR
TCIAS0878-5G TCIAS0878-25G
N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (por GC)
N-Succinimidyl Acetate
Formula: C₆H₇NO₄
MW: 157.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037916
Núm. CAS: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C