Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Proveedor: TCI
Atención
S0883-20MG S0883-100MG
TCIAS0883-20MGEA 47 EUR
TCIAS0883-20MG TCIAS0883-100MG
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Formula: C₁₆H₁₈N₂O₉S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00054978
Núm. CAS: 92921-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a181ef05392bb3f15d5139b69aeeeaa005a6224&vid=9a181ef05392bb3f15d5139b69aeeeaa005a6224&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 6.20 to 6.70 %