Sodio perborato tetrahidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Peroxometaborato de sodio tetrahidrato, Perborato de sodio tetrahidrato
S0887-25G S0887-500G
TCIAS0887-25GEA 18 EUR
TCIAS0887-25G TCIAS0887-500G
Sodio perborato tetrahidrato ≥97.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Sodio perborato tetrahidrato
Formula: NaH₂BO₄·4H₂O
MW: 171.87 g/mol
Pto. de fusión: 60
Número MDL: MFCD00149231
Núm. CAS: 10486-00-7
EINECS: 231-556-4
UN: 1479
ADR: 5.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f22296c2844fb3ac8a22e03d5735f4bc384bc8bd&vid=d484d1ed64dc6a6a6e711d56014c92f46b2e109c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 97.0 %
Chemiluminescence test (Luminol/POD/BNAO3) to pass test