Sodium-2-propylvalerate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
S0894-25G S0894-100G
TCIAS0894-25GEA 63 EUR
TCIAS0894-25G TCIAS0894-100G
Sodium-2-propylvalerate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-2-propylvalerate
Formula: C₈H₁₅O₂Na
Número MDL: MFCD00078604
Núm. CAS: 1069-66-5
EINECS: 213-961-8
Índice Merck: 14,09913
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c39a6e2138be203c76120d476025a686de2ccba&vid=0c39a6e2138be203c76120d476025a686de2ccba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %