Sulphadoxin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
S0899-5G
S0899-25G
TCIAS0899-5GEA
35
EUR
TCIAS0899-5G
TCIAS0899-25G
Sulphadoxin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sulfadoxin
Formula:
C₁₂H₁₄N₄O₄S |
Número MDL:
MFCD00792890 Núm. CAS: 2447-57-6 EINECS: 219-504-9 Índice Merck: 14,08906 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 196.0 to 200.0 deg-C |