Stiripentol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
S0905-1G S0905-5G
TCIAS0905-1GEA 157 EUR
TCIAS0905-1G TCIAS0905-5G
Stiripentol ≥98.0% (por GC)
Stiripentol
Formula: C₁₄H₁₈O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869310
Núm. CAS: 49763-96-4
EINECS: 256-480-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bc858ccbbb4a2dc952d718b385659e7d004e283&vid=7bc858ccbbb4a2dc952d718b385659e7d004e283&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C