Sclareol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
S0916-1G S0916-5G
TCIAS0916-1GEA 48 EUR
TCIAS0916-1G TCIAS0916-5G
Sclareol ≥96.0% (por GC)
Sclareol
Formula: C₂₀H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 189°C
Número MDL: MFCD00869558
Núm. CAS: 515-03-7
EINECS: 208-194-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d7fbae05f9c94ac2fa6e3f08e9c25e3311b04d&vid=d3d7fbae05f9c94ac2fa6e3f08e9c25e3311b04d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -3.0 deg (C=1,CHCl3)