(R)-(+)-SEGPHOS® ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
S0930-200MG
S0930-1G
TCIAS0930-200MGEA
32
EUR
TCIAS0930-200MG
TCIAS0930-1G
(R)-(+)-SEGPHOS® ≥99.0% (by HPLC)
(R)-5,5'-Bis(diphenylphosphino)-4,4'-bibenzo[d][1,3]dioxole
Formula:
C₃₈H₂₈O₄P₂ |
Número MDL:
MFCD09753005 Núm. CAS: 244261-66-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 99.0 ee% |