Sodium Picosulphate monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
S0936-100MG S0936-1G S0936-5G
TCIAS0936-100MGEA 29 EUR
TCIAS0936-100MG TCIAS0936-1G TCIAS0936-5G
Sodium Picosulphate monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium Picosulphate monohydrate
Formula: C₁₈H₁₃NNa₂O₈S₂·H₂O
Pto. de fusión: 275°C
Número MDL: MFCD00867640
Núm. CAS: 1307301-38-7
EINECS: 233-120-9
Índice Merck: 14,07406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79f234f5021192aee4167edd48f68d60afc3394d&vid=79f234f5021192aee4167edd48f68d60afc3394d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Absorbance (E1%1cm) 110 to 130 (H2O,263.0 nm)
Water 3.0 to 4.5 %