Sertindole ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2-(4-(5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl)piperidin-1-yl)ethyl)imidazolidin-2-one, 1-[2-[4-[5-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-indol-3-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-imidazolidinone
S0942-10MG S0942-50MG
TCIAS0942-10MGEA 89 EUR
TCIAS0942-10MG TCIAS0942-50MG
Sertindole ≥95.0% (by HPLC)
Sertindole
Formula: C₂₄H₂₆ClFN₄O
MW: 440,95 g/mol
Pto. de fusión: 155°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00867749
Núm. CAS: 106516-24-9
Índice Merck: 14,08466
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1caf6018a88903d307313a22f9d14869f6489efb&vid=1caf6018a88903d307313a22f9d14869f6489efb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.00 to 13.00 %